Learn More
Ethyl-2-morpholinobenzoat, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC24323EA
Additional Details : CAS : 192817-79-1 Gewicht : 0.06000kg
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10012374
  • 550.60 CHF / 10 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-08-2021
Chemische Identifikatoren
192817-79-1
235.283
UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
7148401
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
C13H17NO3
MFCD06204497
ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
Ethyl 2-Morpholin-4-ylbenzoat
Spezifikation
Ethyl 2-morpholinobenzoate
192817-79-1
100.0
C13H17NO3
ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
235.283
235.28
10g
96.5
97%
MFCD06204497
UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Morpholin-4-ylbenzoat
7148401
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate