Learn More
Ethyl 2-Methylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396976 100 mL 100 Milliliter
11306986 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06743.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7452-79-1
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00012217
InChI-Schlüssel HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
IUPAC-Name Ethyl-2-methylbutanoat
SMILES CCC(C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methylbutyrate
Dichte 0.869
Siedepunkt 132°C to 133°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Brechungsindex 1.397
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1720887
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%