Learn More
Ethyl-2-methylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30374791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374791 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92514025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Summenformel C7H12O3
Menge 25 g
Synonym 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
IUPAC-Name Ethyl 2-Methyl-3-Oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Formelmasse 144.0786