Learn More
Ethyl 2-Methylacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10286051 25 g Glasflasche 25 Gramm
10337901 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-14-3
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009164
InChI-Schlüssel FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC-Name Ethyl 2-Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methylacetoacetate
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -45°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4170 to 1.419
Menge 25 g
Beilstein 03, 679
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit