Learn More
Ethyl 2-Methylacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484723 500 g 500 Gramm
11464723 25 g 25 Gramm
11474723 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11629.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl 2-methylacetoacetate is used in Japp-Klingemann reaction to prepare hydrazones from beta-keto acid and aryl diazonium salts. It is used as a precursor involved in the synthesis of ethylpyruvate phenylhydrazone via reaction with benzenediazonium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Methylacetoacetat wird in der Japp-Klingemann-Reaktion zur Vorbereitung von Hydrazonen aus Beta-Keto-Säure- und Aryldiazoniumsalzen verwendet. Verwendung als Vorstufe, die an der Synthese von Ethylpyruvat-Phenylhydrazon über Reaktion mit Benzendiazoniumchlorid beteiligt ist.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Geringfügig mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-14-3
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009164
InChI-Schlüssel FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
IUPAC-Name Ethyl 2-Methyl-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methylacetoacetate
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.019
Siedepunkt 185°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.418
Menge 500 g
Beilstein 1071742
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Silghtly miscible with water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%