Learn More
Ethyl2-Mercaptoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130782
42.93 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-51-8
C4H8O2S
120.17
MFCD00004874
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
12185
Ethyl-2-Sulfanylacetat
CCOC(=O)CS
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
623-51-8
C4H8O2S
120.17
MFCD00004874
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
12185
Ethyl-2-Sulfanylacetat
CCOC(=O)CS
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-mercaptoacetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -80°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 54°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4560 to 1.459
Menge 100 g
Beilstein 03,255
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Viskosität 1.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig