Learn More
Ethyl 2-Fluorisobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455717 5 g 5 Gramm
15445717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32931.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55816-69-8 | Molecular Formula: C6H11FO2 | Molecular Weight: 134.15 g/mol
Ethyl 2-fluoroisobutyrate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl2-Fluorisobutyrat wird als pharmazeutischer Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55816-69-8
Summenformel C6H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 134.15
MDL-Nummer MFCD08062432
InChI-Schlüssel CJRQQJKWNULSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-fluoroisobutyrate, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-fluoro-isobutyrate, ethyl 2-fluoro-2-methylpropionate, 2-fluoro-2-methylpropionic acid ethyl ester
PubChem CID 10898763
IUPAC-Name Ethyl-2-fluor-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Siedepunkt 122°C to 126°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 134.15
Reinheit (%) 97%