missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate, TRC

Artikelnummer. 30005797
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30005797 50 mg 50 Milligramm
30012183 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB12534850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1185387-66-9
Summenformel C7 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.168
IUPAC-Name ethyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate
SMILES CCOC(=O)C(O)C1CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Formelmasse 144.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.