missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamat-13C3,15N2, TRC

Artikelnummer. 30371571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371571 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30371571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89527210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl (2-Cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazono)acetyl)carbamate-13C3,15N2
Summenformel C17 13C3 H14 Cl3 N3 15N2 O3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H14Cl3N5O3/c1-2-31-20(30)26-19(29)17(10-25)28-27-13-7-15(22)18(16(23)8-13)14(9-24)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-8,14,27H,2H2,1H3,(H,26,29,30)/b28-17+/i17+1,19+1,20+1,26+1,28+1
SMILES N#CC(C1=C(Cl)C=C(N/[15N]=[13C]([13C]([15NH][13C](OCC)=O)=O)\C#N)C=C1Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2
IUPAC-Name Ethyl (E)-(2-cyano-2-(2-(3,5-dichloro-4-((4-chlorophenyl)(cyano)methyl)phenyl)hydrazineyliden-1-15N)acetyl-13C2)carbamat-13C-15N
Molekulargewicht (g/mol) 483.68
Formelmasse 482.02
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.