Learn More
Ethyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Acros Organics
Catalog Number p-4813470
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
89793-12-4
C7H7ClN2O2
186.6
IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
10487815
Ethyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
89793-12-4
C7H7ClN2O2
186.6
IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
10487815
Ethyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Schmelzpunkt 57°C to 58°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.