Learn More
Ethyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 454142500
Additional Details : CAS : 89793-12-4 Gewicht : 0.01000kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15229906
  • 144.00 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
20-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
89793-12-4
186.6
2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
Ethyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
C7H7ClN2O2
IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
10487815
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
250mg
94% min. (GC)
2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
186.6
186.6
57°C to 58°C
89793-12-4
C7H7ClN2O2
IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Ethyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
10487815
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.