Learn More
Ethyl-2-chlorpyridin-3-carboxylat, Mikromol™
Beschreibung
Ethyl-2-chlorpyridin-3-carboxylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate |
| CAS | 1452-94-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H8 Cl N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC-Name | Ethyl 2-Chlorpyridin-3-Carboxylat |
| Mehr anzeigen |