Learn More
Ethyl-2-chloroxazol-4-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355135 1 g 1 Gramm
15474117 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355135 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31521.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 460081-18-9 | Molecular Formula: C6H6ClNO3 | Molecular Weight: 175.568 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 460081-18-9
Summenformel C6H6ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.568
MDL-Nummer MFCD06660120
InChI-Schlüssel SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-1,3-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 97°C to 98°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formelmasse 175.57
Reinheit (%) 95%