Learn More
Ethyl-2-Chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080549
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499402
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10141.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7335-25-3 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7335-25-3
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
MDL-Nummer MFCD00016338
InChI-Schlüssel RETLCWPMLJPOTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl o-chlorobenzoate, benzoic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl-2-chlorobenzoate, ethyl2-chlorobenzoate, pubchem3703, acmc-1bfxj, ethyl 2-chloranylbenzoate, chlorobenzoic acid ethyl ester, ksc498a5r
PubChem CID 81783
IUPAC-Name Ethyl2-Chlorbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chlorobenzoate
Dichte 1.194
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 25 g
Beilstein 2207359
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%