Learn More
Ethyl 2-Chloracetoacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10520413 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10361213 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376312500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-15-4
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
MDL-Nummer MFCD00009141
InChI-Schlüssel RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt -80°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH(Cl)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4410 to 1.444
Menge 250 mL
Relative Dichte 1.19
Synonym ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C)
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig