Learn More
Ethyl-2-chlor-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10516693 1 g 1 Gramm
10127302 250 mg 250 Milligramm
10492674 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10516693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07617DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7238-62-2
Summenformel C7H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.656
InChI-Schlüssel VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 205.66
Reinheit (%) 97%