Learn More
Ethyl-2-chlor-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 205.66 |
Reinheit (%) | 97% |