Learn More
Ethyl 2-Bromopropionate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Bromopropionate |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 179.9786 |