Learn More
Ethyl-2-Brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469762
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469762 500 g -
11448950 50 g 50 Gramm
11458950 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469762 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10820.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
It’s an important organic intermediate can be used in agrochemical, pharmaceutical synthesis and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen Synthese und in der Färbemittelindustrie eingesetzt werden kann.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
In dunkler Umgebung und weit entfernt von Oxidationsmitteln und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 535-11-5
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00000144
InChI-Schlüssel ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC-Name Ethyl-2-brompropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromopropionate
Dichte 1.391
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 500 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) ≥98%