Learn More
Ethyl 2-Bromisovaleriansäureester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430727
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430727 5 g 5 Gramm
11440727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22525.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-12-1
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.083
MDL-Nummer MFCD00026855
InChI-Schlüssel WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromoisovalerate
Siedepunkt 185°C to 186°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1099039
Formelmasse 209.09
Reinheit (%) 97%