Learn More
Ethyl-2-Bromisobutyrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419827 250 g 250 Gramm
11409827 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22785.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Bromisobutyrat wird als ATRP-Initiator (Atom Transfer Radical Polymerization) verwendet, der ein Polymer mit einer Ethylendgruppe erzeugt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-00-0
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000123
InChI-Schlüssel IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromoisobutyrate
Dichte 1.329
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 57°C (135°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 250 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1098947
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) ≥98%