Learn More
Ethyl 2-brombenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424554
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11424554
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13166.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6091-64-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6091-64-1
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00015443
InChI-Schlüssel BIHHBTVQFPVSTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl-2-bromobenzoate, ethyl2-bromobenzoate, ethyl bromobenzoate, ethyl o-bromobenzoate, pubchem3937, brombenzoesaureathylester, acmc-209mn8, ksc493o4r
PubChem CID 80186
IUPAC-Name Ethyl 2-brombenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromobenzoate
Dichte 1.44
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 10 g
Beilstein 2207360
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) ≥98%