Learn More
Ethyl-2-Brom-3-Methylbutyrat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11934941 50 g Glasflasche 50 Gramm
10065780 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934941 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409790500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 609-12-1 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-12-1
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
InChI-Schlüssel WNFUWONOILPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-bromoisovalerate, 2-bromoisovaleric acid ethyl ester, butyric acid, 2-bromo-3-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-methyl-butanoate, .alpha.-bromoisovaleric acid ethyl ester, ethyl, a-bromoisovalerate, ethyl 2-bromo isovalerate
PubChem CID 79068
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate
Farbe Grau
Siedepunkt 77.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCHBrCOOC2H5
Brechungsindex 1.4485 to 1.4505
Menge 50 g
Formelmasse 209.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken