Learn More
Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30379704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379704 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8993252G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate
CAS 31891-06-2
Summenformel C7 H9 N O2 S
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccsc1N
IUPAC-Name Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
Formelmasse 171.0354