Learn More
Ethyl-2-Aminothiophen-3-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438128 100 g 100 Gramm
15428128 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61559.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31891-06-2 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Aminothiophen-3-Carboxylat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31891-06-2
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.214
MDL-Nummer MFCD01566303
InChI-Schlüssel MKJQYFVTEPGXIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-aminothiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-aminothiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, pubchem22914, acmc-209hpg, ethyl 2-amino-3-thenoate
PubChem CID 1988156
IUPAC-Name Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 171.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest