Learn More
Ethyl-2-aminothiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454397 1 g 1 Gramm
15464397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31769.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32955-21-8 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32955-21-8
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00602139
InChI-Schlüssel VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
PubChem CID 314628
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 97%