Learn More
Ethyl-2-aminothiazol-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463967 10 g 10 Gramm
15453967 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30634.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5398-36-7 | Molecular Formula: C6H8N2O2S | Molecular Weight: 172.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5398-36-7
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00619079
InChI-Schlüssel XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazoleformate, 2-amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-aminothiazole-4-ethyl formate, 2-aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate, ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 73216
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 175°C to 178°C
Menge 10 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%