Learn More
Ethyl-2-aminothiazol-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420928 250 mg 250 Milligramm
15400928 1 g 1 Gramm
15410928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54717.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53266-94-7
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00005330
InChI-Schlüssel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
Menge 250 mg
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 97%