Learn More
Ethyl-2-aminooxazol-4-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425277 5 g 5 Gramm
15415277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32542.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 177760-52-0 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177760-52-0
Summenformel C6H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
MDL-Nummer MFCD06659907
InChI-Schlüssel NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 319549
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-1,3-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=COC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 5 g
Synonym ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-aminooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-amino-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole, ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate, pubchem18558, acmc-1c3gt
Formelmasse 156.14
Reinheit (%) 95%