Learn More
Ethyl-2-amino-4-thiazolacetat, TRC
Artikelnummer. 30376176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376176 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89933025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Amino-4-thiazoleacetate
CAS 53266-94-7
Summenformel C7H10N2O2S
Menge 25 g
Synonym 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl ester, (2-Amino-thiazole-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(carbethoxymethyl)thiazole, 2-Amino-4-(ethoxycarbonylmethyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-[(ethoxycarbonyl)methyl]thiazole, 2-Amino-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
SMILES CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Formelmasse 186.0463