Learn More
Ethyl-2-amino-4-thiazolacetat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10303292 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10303292 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10303292 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 53266-94-7
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00005330
InChI-Schlüssel SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate, ethyl 2-2-aminothiazol-4-yl acetate, ethyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazole-4-acetate, ethyl 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetate, ethyl 2-aminothiazol-4-acetate, 2-amino-4-thiazolyl acetic acid ethyl ester, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-thiazolyl acetate
PubChem CID 104454
IUPAC-Name Ethyl 2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
Schmelzpunkt 91.0°C to 95.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 27,336
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 186.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver