Learn More
Ethyl2-Amino-4-(p-tolyl)thiophen-3-Carboxylat, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457855 1 g 1 Gramm
15467855 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31633.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-08-7
Summenformel C14H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 261.339
MDL-Nummer MFCD01827729
InChI-Schlüssel GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 705801
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-methylphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 261.35
Reinheit (%) ≥97%