Learn More
Ethyl2-Amino-4 -Methylthiophen-3 -Carboxylat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419712 5 g 5 Gramm
11409712 1 g 1 Gramm
11429712 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419712 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10790.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 43088-42-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43088-42-2
Summenformel C8H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.241
MDL-Nummer MFCD00051669
InChI-Schlüssel ILYCZKOBLRJJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxylate, acmc-20a9ux, maybridge1_003755, 2-amino-4-methyl-3-ethoxycarbonyl-thiophene, ethyl 2-amino4-methylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-methylthiophene
PubChem CID 521132
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-methylthiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Menge 5 g
Beilstein 1366073
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) ≥98%