Learn More
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442928 25 g 25 Gramm
11432928 5 g 5 Gramm
11458716 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16896.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7210-76-6 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7210-76-6
Summenformel C7H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
MDL-Nummer MFCD00123414
InChI-Schlüssel WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 343747
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=C(N)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Synonym ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methyl-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl thiazole, 2-amino-4-methyl-5-ethoxycarbonyl-thiazole, ethyl 2-amino-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formelmasse 186.22
Reinheit (%) 97%