Learn More
Ethyl2-Amino-4,5,6,7 -Tetrahydrobenzo[b]thiophen-3 -carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™ ™
Artikelnummer. 15498815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498815 1 g 1 Gramm
15408825 5 g 5 Gramm
15418825 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34197.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4506-71-2
Summenformel C11H15NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.306
MDL-Nummer MFCD00005862
InChI-Schlüssel CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Formelmasse 225.31
Reinheit (%) 98%