Learn More
Ethyl2-Amino-4-(4-Chlorphenyl)thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488925 1 g 1 Gramm
15498925 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488925 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34427.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Entwicklung, Synthese und biologischen Bewertung neuartiger kondensierter Fuoropyrimidine als Antihyperlipidmittel eingesetzt. Synthese von2-Chlormethyl-5-(4- Chlorphenyl) thieno [2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one. Ein Strom aus trockenem Chlorwasserstoffgas wurde durch eine eiskalte Mischung aus Ethyl2-Amino-4-(4-Chlorphenyl)thiophen3-Carboxylat geblasen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65234-09-5
Summenformel C13H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 281.75
MDL-Nummer MFCD01038372
InChI-Schlüssel YHJWJJKFFNCDCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylicacidethylester, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-chloro-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, us8889672, apogee a, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-3-thiophenecarboxylate #, ethyl 2-amino-4-4-chlorophenyl-thiophene-3-carboxylate, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-chlorophenyl-,ethyl ester
PubChem CID 616598
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-chlorphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-chlorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
Formelmasse 281.76
Reinheit (%) 96%