Learn More
Ethyl-Amino2-3,3,3-Trifluoropropionat-Hydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488395
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15488395
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33319.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193140-71-5
Summenformel C5H9ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.58
MDL-Nummer MFCD14525479
InChI-Schlüssel MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Schmelzpunkt ∼149°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-3,3,3-trifluorpropanoathydrochlorid
Formelmasse 207.58
Reinheit (%) 96%