Learn More
Ethyl-Amino2-3,3,3-Trifluoropropionat-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11935411
Marke: Thermo Scientific Acros 446640050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 193140-71-5 | C5H9ClF3NO2 | 207.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193140-71-5
Summenformel C5H9ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.58
MDL-Nummer MFCD14525479
InChI-Schlüssel MNFISCBCWBUTTQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride, 2-amino-3,3,3-trifluoro-propionic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate, ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, ethyl 3,3,3-trifluoroalaninate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45790935
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-3,3,3-trifluorpropanoat;hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-3, 3, 3-trifluoropropionate hydrochloride
Schmelzpunkt 218°C to 220°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Formelmasse 207.58
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.