Learn More
Ethyl-2-amino-1,3-thiazol-4-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30379159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379159 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE6784651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate
CAS 5398-36-7
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 1 g
Synonym 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Amino-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, 2-Amino-4-ethoxycarbonylthiazole, 2-Amino-4-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Aminothiazol-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Amino-1,3-thiazole-4-carboxylate Ethyl 2-amino-4-thiazolecarboxylate, NSC 43547, NSC 4464
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
SMILES CCOC(=O)c1csc(N)n1
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Formelmasse 172.0306