Learn More
Ethyl-Amidinoacetat2-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421419 25 g 25 Gramm
15401419 1 g 1 Gramm
15411419 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64288.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57508-48-2 | C5H11ClN2O2 | 166.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57508-48-2
Summenformel C5H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.605
MDL-Nummer MFCD06797615
InChI-Schlüssel VOHFLYOSVGWQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-carbamimidoylacetate hydrochloride, 3-amino-3-imino-propanoic acid, ethyl ester hcl, carbamimidoyl-acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amidinoacetate hcl, ethyl 3-amino-3-iminopropanate hydrochloride, ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hcl, 3-amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 15555354
IUPAC-Name Ethyl 3-Amino-3-iminopropanoat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)CC(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Menge 25 g
Beilstein 3694030
Formelmasse 166.6
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest