Learn More
Ethyl-2-Acetyl-3-(dimethylamino)acrylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491109 25 g 25 Gramm
15471109 1 g 1 Gramm
15481109 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64073.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51145-57-4 | Molecular Formula: C9H15NO3 | Molecular Weight: 185.223 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51145-57-4
Summenformel C9H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.223
MDL-Nummer MFCD00087563
InChI-Schlüssel LQSOVGAUOHMPLK-SOFGYWHQSA-N
PubChem CID 2763877
IUPAC-Name Ethyl (2E)-2-(Dimethylaminomethyliden)-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Farbe Rot
Menge 25 g
Synonym ethyl 2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl 2-dimethylamino methylene-3-oxobutanoate, ethyl n,n-dimethylaminomethylene acetoacetate, ethyl 2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, ethyl 2e-2-dimethylamino methylidene-3-oxobutanoate, 2-acetyl-3-dimethylamino-acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-acetyl-3-dimethylamino acrylate, ethyl 2e-2-dimethylaminomethylidene-3-oxobutanoate, ethyl2-acetyl-3-dimethylamino acrylate
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit