Learn More
2,4-Dimethylnicotinsäureethylester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11362646
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
37669-78-6
C10H13NO2
179.219
MFCD00051962
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dimethylnicotinate, ethyl-2,4-dimethylpyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxlic acid ethyl ester, ethyl2,4-dimethylnicotinate, ethyl 2,4-dimethyl nicotinate, 2,4-dimethyl-3-carboethoxypyridine, 2,4-dimethyl-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxic acid ethyl ester
736245
Ethyl 2,4-Dimethylpyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C=CN=C1C)C
37669-78-6
C10H13NO2
179.219
MFCD00051962
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dimethylnicotinate, ethyl-2,4-dimethylpyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dimethyl-, ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxlic acid ethyl ester, ethyl2,4-dimethylnicotinate, ethyl 2,4-dimethyl nicotinate, 2,4-dimethyl-3-carboethoxypyridine, 2,4-dimethyl-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dimethyl-3-pyridinecarboxic acid ethyl ester
736245
Ethyl 2,4-Dimethylpyridin-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C=CN=C1C)C
It is employed in the design, synthesis, and evaluation of a family of propargyl pyridinyl ethers as potential cytochrome p450 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Entwicklung, Synthese und Bewertung einer Familie von Propargylpyridinylethern als potenzielle Cytochrom-p450-Inhibitoren eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
Siedepunkt 116°C to 118°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.498
Menge 1 g
Beilstein 133910
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 96%