Learn More
Ethyl-2,4-Difluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7021015
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11454574
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13177.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108928-00-3
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
MDL-Nummer MFCD00153149
InChI-Schlüssel OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester, 2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3467, acmc-209w2m, ethyl-2,4-difluorobenzoate, ethyl 2,4-di-fluorobenzoate, rarechem al bi 0213, ethyl2,4-difluorobenzoate, 2,4 ethyl-difluorobenzoate, 2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester
PubChem CID 2737170
IUPAC-Name Ethyl2,4-difluorbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,4-difluorobenzoate
Siedepunkt 65°C to 67°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 98%