missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2,4-Difluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11454574
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11454574

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13177.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108928-00-3
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.16
MDL-Nummer MFCD00153149
InChI-Schlüssel OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester, 2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3467, acmc-209w2m, ethyl-2,4-difluorobenzoate, ethyl 2,4-di-fluorobenzoate, rarechem al bi 0213, ethyl2,4-difluorobenzoate, 2,4 ethyl-difluorobenzoate, 2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester
PubChem CID 2737170
IUPAC-Name Ethyl2,4-difluorbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2,4-difluorobenzoate
Siedepunkt 65°C to 67°C (15 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 186.16
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt