Learn More
Ethyl-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat (80 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3 |
| Formelmasse | 171.0895 |