Learn More
Ethyl 2,2-Difluoropropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414507
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414507 5 g 5 Gramm
15404507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31852.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28781-85-3 | C5H8F2O2 | 138.114 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28781-85-3
Summenformel C5H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.114
MDL-Nummer MFCD06657970
InChI-Schlüssel ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropropionic acid ethyl ester, ethyl 2,2-difluoropropionate, 2,2-difluoropropionicacidethylester, 2,2-difluoro-propionic acid ethyl ester, propanoic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl difluoropropionate, ethyl 2,2 difluoropropionate, difluoropropionic acid ethyl ester, 2,2-difluoropropionic acidethyl ester
PubChem CID 2761188
IUPAC-Name Ethyl-2,2-difluorpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2,2-difluoropropionate
Dichte 1.102
Siedepunkt 24°C (20 mmHg)
Strukturformel CH3CF2CO2CH2CH3
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 138.11
Reinheit (%) 97%