Learn More
Ethyl-2,2-diethoxyacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl-2,2-diethoxyacetate |
| CAS | 6065-82-3 |
| Summenformel | C8 H16 O4 |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-Name | Ethyl 2,2-Diethoxyacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.21 |
| Formelmasse | 176.1049 |