Learn More
Ethyl-1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10505964 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10505964 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63823DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate
CAS 910037-27-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H17N3O2S
MDL-Nummer MFCD09065025
Menge 1 g
Synonym ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl-,ethyl ester
InChI-Schlüssel CBEGYEOZJHWLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C2=NC=NC3=C2SC=C3
IUPAC-Name Ethyl 1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperidin-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 291.369
PubChem CID 24229709
Formelmasse 291.37
Reinheit (%) 97%