Learn More
Ethyl-Methylpiperidin1-4-Carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406077 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33259.ME
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
CAS 24252-37-7
Summenformel C9H17NO2
MDL-Nummer MFCD00130015
Menge 500 mg
Synonym ethyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate, 1-methyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl n-methyl piperidine-4-carboxylate, n-methyl ethyl isonipecotate, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-methyl-, ethyl ester, ethyl 1-methyl piperidine-4-carboxylate, ethyl n-methylisonipecotate, 1-methyl-4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-methyl-piperidine-4-carboxylate
InChI-Schlüssel JWXOOQCMGJBSML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C)CC1
IUPAC-Name Ethyl-1-methylpiperidin-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
PubChem CID 11062856
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 96%