Learn More
Ethyl1-Bromcyclobutancarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10754862
Marke: Thermo Scientific Acros 188710050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35120-18-4 | C7H11BrO2 | 207.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35120-18-4
Summenformel C7H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.06
MDL-Nummer MFCD00001322
InChI-Schlüssel UTVNSHXHFRIXMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, ethyl alpha-bromocyclobutanecarboxylate, 1-bromo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 1-bromo-, ethyl ester, 1-bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl .alpha.-bromocyclobutanecarboxylate, acmc-1cswe, ethyl abromocyclobutanecarboxylate, ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate, 1-ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane
PubChem CID 97595
IUPAC-Name Ethyl-1-bromcyclobutan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Farbe Farblos
Dichte 1.2790g/mL
Siedepunkt 85°C to 88°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC4H6CO2C2H5
Menge 5 g
Relative Dichte 1.279
Formelmasse 207.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.